3,4-Difluorobenzylamine 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56852-100G PC56852-25G
APOSPC56852-100GEA 144 EUR InStock
APOSPC56852-100G APOSPC56852-25G
3,4-Difluorobenzylamine 94%
3,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Densité: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010145
Numéro CAS: 72235-53-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité