Tétraméthylammonium fluorure tétrahydraté 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5687-500GEA 315 EUR InStock
APOSPC5687-500G APOSPC5687-25G APOSPC5687-100G
Tétraméthylammonium fluorure tétrahydraté 97%
Fluorure de tétraméthylammonium tetrahydraté
Formule: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149968
Numéro CAS: 17787-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité