Pentafluorophénylhydrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5690-25G PC5690-5G PC5690-100G
APOSPC5690-25GEA 188 EUR InStock
APOSPC5690-25G APOSPC5690-5G APOSPC5690-100G
Pentafluorophénylhydrazine 97%
Pentafluorophénylhydrazine
Formule: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,1 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007574
Numéro CAS: 828-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité