3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5691-1G PC5691-250MG
APOSPC5691-1GEA 335 EUR InStock
APOSPC5691-1G APOSPC5691-250MG
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109398
Numéro CAS: 171809-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité