2,6-Diméthyl-4-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
PC5695-1G PC5695-5G PC5695-25G PC5695-100G
APOSPC5695-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC5695-1G APOSPC5695-5G APOSPC5695-25G APOSPC5695-100G
2,6-Diméthyl-4-fluoroaniline 98%
2,6-Diméthyl-4-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03792669
Numéro CAS: 392-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité