Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC57014-10GEA 403 EUR InStock
APOSPC57014-10G APOSPC57014-1G APOSPC57014-5G
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,024 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698110
Numéro CAS: 1214336-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité