1,1,3,3,3-Pentafluoropropène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: FC-1225zc
PC5708-100G PC5708-25G PC5708-5G
APOSPC5708-100GEA 1210 EUR InStock
APOSPC5708-100G APOSPC5708-25G APOSPC5708-5G
1,1,3,3,3-Pentafluoropropène 98%
1,1,3,3,3-Pentafluoropropène
Formule: C₃HF₅
MW: 132,03 g/mol
Point d'ébullition: –21 °C
Point de fusion: –153 °C
Densité: 1.336 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 690-27-7
EINECS: 211-717-5
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité