5-Fluoroindazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluoroindazole
5-Fluoroindazole
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point de fusion: 119…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972877
Numéro CAS: 348-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité