trans-4-Fluoro-L-proline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic Acid
PC5718-100MG PC5718-250MG
APOSPC5718-100MGEA 234 EUR InStock
APOSPC5718-100MG APOSPC5718-250MG
trans-4-Fluoro-L-proline
trans-4-Fluoro-L-proline
Formule: C₅H₈FNO₂
MW: 133,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683982
Numéro CAS: 2507-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité