Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 3-fluorobenzoate
PC5732-100G PC5732-25G PC5732-500G
APOSPC5732-100GEA 58 EUR InStock
APOSPC5732-100G APOSPC5732-25G APOSPC5732-500G
Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Sodium-3-fluorobenzoate
Formule: C₇H₄FO₂Na
MW: 162.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788550
Numéro CAS: 499-57-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité