4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-25GEA 496 EUR InStock
APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0200 g/mol
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059130
Numéro CAS: 34328-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité