Anhydride pentafluoropropionique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5750-100G PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA 366 EUR InStock
APOSPC5750-100G APOSPC5750-25G
Anhydride pentafluoropropionique 99%
Anhydride pentafluoropropionique
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Formule: C₆F₁₀O₃
Point d'ébullition: 73…74 °C
Densité: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000429
Numéro CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité