2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
PC5751-1G PC5751-250MG PC5751-5G
APOSPC5751-1GEA 169 EUR InStock
APOSPC5751-1G APOSPC5751-250MG APOSPC5751-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11616522
Numéro CAS: 1093407-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité