Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
PC5766-25G
APOSPC5766-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC5766-25G
Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MW: 260,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210008
Numéro CAS: 145022-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité