2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5786-5G PC5786-1G
APOSPC5786-5GEA 126 EUR InStock
APOSPC5786-5G APOSPC5786-1G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Formule: C₃H₄F₅N
Point d'ébullition: 49…50 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042459
Numéro CAS: 422-03-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité