Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC5788-100GEA 640 EUR InStock
APOSPC5788-100G
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle 97%
Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle


Formule: C₇H₇F₅O₂
MW: 218,12 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C/100mmHg
Densité: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039256
Numéro CAS: 45115-53-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité