2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 328 EUR InStock
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Point d'ébullition: 52 °C/0.03mmHg
Point de fusion: 24…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094304
Numéro CAS: 54109-16-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité