Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluoropyridine 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5800-25G PC5800-5G PC5800-1G
APOSPC5800-25GEA 66.9 EUR InStock
APOSPC5800-25G APOSPC5800-5G APOSPC5800-1G
Pentafluoropyridine 99%
Pentafluoropyridine


Formule: C₅F₅N
Point d'ébullition: 83…85 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006225
Numéro CAS: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité