1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
PC5806-5G PC5806-1G
APOSPC5806-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC5806-5G APOSPC5806-1G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₁FO
MW: 178,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687164
Numéro CAS: 150322-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité