1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-1H,1H-perfluoropentane
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Formule: C₅H₂F₉I
MW: 359,96 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00233025
Numéro CAS: 2253-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité