2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 58 EUR InStock
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
2-Bromo-4,5-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Point de fusion: 23…25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070753
Numéro CAS: 202865-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité