2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
MW: 255,0039 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774189
Numéro CAS: 141743-49-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité