2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5906D-25G PC5906D-5G PC5906D-500MG
APOSPC5906D-25GEA 350 EUR InStock
APOSPC5906D-25G APOSPC5906D-5G APOSPC5906D-500MG
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Formule: C₉H₇F₉O₂
Point d'ébullition: 160 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236104
Numéro CAS: 52591-27-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité