2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5906P-1G PC5906P-25G PC5906P-100G
APOSPC5906P-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC5906P-1G APOSPC5906P-25G APOSPC5906P-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Formule: C₇H₅F₉O
Point d'ébullition: 52 °C/41mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236085
Numéro CAS: 81190-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité