5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
5-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094312
Numéro CAS: 216976-30-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité