2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-p-tolualdéhyde2-Fluoro-4-tolualdéhyde
APOSPC5933-5GEA 37.9 EUR InStock
APOSPC5933-5G APOSPC5933-10G APOSPC5933-1G
2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde 95%
2-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 91…92 °C/14mmHg
Densité: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094325
Numéro CAS: 146137-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité