2-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 364 EUR InStock
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
2-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 97…101 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094327
Numéro CAS: 118745-63-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité