Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate
PC5945-100G PC5945-25G PC5945-500G
APOSPC5945-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC5945-100G APOSPC5945-25G APOSPC5945-500G
Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate 96%
Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate
Formule: C₆H₈F₂O₃
MW: 166,12 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C
Densité: 1.2418 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039277
Numéro CAS: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité