Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorocyclopentène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC5950-25G PC5950-5G
APOSPC5950-25GEA 364 EUR InStock
APOSPC5950-25G APOSPC5950-5G
Perfluorocyclopentène 97%
Perfluorocyclopentène


Formule: C₅F₈
Point d'ébullition: 27 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013745
Numéro CAS: 559-40-0
EINECS: 209-203-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité