1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 309 EUR InStock
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₉H₅F₃O
MW: 186,13 g/mol
Densité: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094333
Numéro CAS: 160542-02-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité