1-Fluoro-3-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
PC5956-100G PC5956-25G PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA 209 EUR InStock
APOSPC5956-100G APOSPC5956-25G APOSPC5956-5G
1-Fluoro-3-ethynylbenzène 98%
1-Fluoro-3-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Densité: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093798
Numéro CAS: 2561-17-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité