1-Fluoro-2-ethynylbenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluoro-2-ethynylbenzène 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799540
Numéro CAS: 766-49-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité