Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
PC5960-100G PC5960-25G PC5960-500G
APOSPC5960-100GEA 102 EUR InStock
APOSPC5960-100G APOSPC5960-25G APOSPC5960-500G
Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans)
Perfluorodécahydronaphtalène
Has ability to solubilise gases, e.g Oxygen can be used toaid oxidation of aldehydes, sulphides and alkenes.
Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.908 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010626
Numéro CAS: 306-94-5
EINECS: 206-192-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité