trans-Perfluorodécahydronaphtalène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-Perfluorodecalin
PC5960B-10G PC5960B-25G
APOSPC5960B-10GEA 154 EUR InStock
APOSPC5960B-10G APOSPC5960B-25G
trans-Perfluorodécahydronaphtalène 97%
trans-Perfluorodécahydronaphtalène
Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153232
Numéro CAS: 60433-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité