Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol 96%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,10H,10H-Perfluorodécane-1,10-diol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadécafluorodécane-1,10-diol

APOSPC5963G-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC5963G-1G
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol 96%
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol


Formule: C₁₀H₆F₁₆O₂
MW: 462,13 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C/1mmHg
Point de fusion: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192200
Numéro CAS: 754-96-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité