1H,1H-Nonadécafluorodécane-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadécafluorodécane-1-ol1H,1H-Perfluorodécane-1-ol
APOSPC5966C-5GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC5966C-5G APOSPC5966C-25G APOSPC5966C-1G
1H,1H-Nonadécafluorodécane-1-ol 98%
1H,1H-Nonadécafluorodécane-1-ol
Formule: C₁₀H₃F₁₉O
MW: 500,1 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C/20mmHg
Point de fusion: 83…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153234
Numéro CAS: 307-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité