1-Iodoperfluorodécane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Henicosafluoro-10-iododecane, Perfluorodecyl iodide, Perfluoro-1-iododecane
PC5970-1G PC5970-25G PC5970-100G
APOSPC5970-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5970-1G APOSPC5970-25G APOSPC5970-100G
1-Iodoperfluorodécane 98%
1-Iodoperfluorodécane
Formule: C₁₀F₂₁I
MW: 645,98 g/mol
Point d'ébullition: 195…200 °C
Point de fusion: 63…67 °C
Densité: 1.94 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001065
Numéro CAS: 423-62-1
EINECS: 207-030-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité