2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5988-25GEA 56.8 EUR InStock
APOSPC5988-25G APOSPC5988-100G APOSPC5988-5G
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 140 °C
Densité: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039345
Numéro CAS: 34941-91-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité