Perfluorododécane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5992D-1G PC5992D-5G PC5992D-250MG
APOSPC5992D-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC5992D-1G APOSPC5992D-5G APOSPC5992D-250MG
Perfluorododécane 97%
Perfluorododécane
Formule: C₁₂F₂₆
MW: 638,09 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042084
Numéro CAS: 307-59-5
EINECS: 206-204-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité