1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Icosafluorododecane-1,12-diol, 1H,1H,12H,12H-Icosafluoro-1,12-dodecanediol, 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecandiol
PC5993-25G PC5993-5G PC5993-1G
APOSPC5993-25GEA 319 EUR InStock
APOSPC5993-25G APOSPC5993-5G APOSPC5993-1G
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol 96%
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol
Formule: C₁₂H₆F₂₀O₂
MW: 562,15 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C/5mmHg
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236625
Numéro CAS: 183162-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité