4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5997-1G PC5997-5G
APOSPC5997-1GEA 71.3 EUR InStock
APOSPC5997-1G APOSPC5997-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₄Cl₂FN
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092936
Numéro CAS: 119229-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité