2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5999-1G PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC5999-1G APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 309…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202890
Numéro CAS: 241154-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité