Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% dans le THF
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6001-25GEA 143 EUR InStock
APOSPC6001-25G APOSPC6001-100G APOSPC6001-10G
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% dans le THF
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
Deoxo-FluorR (Registered trademark of Air Products), 50% solution in THF. Stable alternative to DAST.
Formule: C₆H₁₄F₃NO₂S
MW: 221,24 g/mol
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: <10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321415
Numéro CAS: 202289-38-1
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité