3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Hénicosafluoro-1-dodecène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Hénicosafluoro-1-dodecène 97%
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Hénicosafluoro-1-dodecène
Formule: C₁₂H₃F₂₁
MW: 546,12 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C/14mmHg
Densité: 1.711 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042346
Numéro CAS: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité