3-(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)propène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6007-25G PC6007-5G PC6007-1G
APOSPC6007-25GEA 836 EUR InStock
APOSPC6007-25G APOSPC6007-5G APOSPC6007-1G
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)propène 98%
3-(1,1,2,2-Tétrafluoroéthoxy)propène
Formule: C₅H₆F₄O
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043822
Numéro CAS: 1428-33-7
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité