Perfluoroheptane(mélange d'isomères) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexadecafluoroheptane
PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 130 EUR InStock
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluoroheptane(mélange d'isomères) 97%
Perfluoroheptane(mélange d'isomères)
Formule: C₇F₁₆
MW: 388,05 g/mol
Point d'ébullition: 80…84 °C
Densité: 1.745 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040339
Numéro CAS: 335-57-9
EINECS: 206-392-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité