Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
PC6023-1G
APOSPC6023-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC6023-1G
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₆ClF₃N₂O₂
MW: 254,5937 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 36…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173897
Numéro CAS: 720-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité