3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC6033-5GEA 230 EUR InStock
APOSPC6033-5G APOSPC6033-25G APOSPC6033-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115916
Numéro CAS: 706786-42-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité