1H,1H-Tridécafluoroheptane-1-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 493 EUR InStock
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridécafluoroheptane-1-ol 97%
1H,1H-Tridécafluoroheptane-1-ol
Formule: C₇H₃F₁₃O
MW: 350,08 g/mol
Point d'ébullition: 147 °C
Point de fusion: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042433
Numéro CAS: 375-82-6
EINECS: 206-796-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité