Perfluoro-1-heptène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-heptène 95%
Perfluoro-1-heptène
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Formule: C₇F₁₄
MW: 350,05 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013577
Numéro CAS: 355-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité